Learn More
3M™ PAPR Battery Charger Cradle
Click to view available options
:
Battery charger cradle
Descrizione
- Replacement part for the TR-341 and TR-344 battery charger kits
- 3M Catalog# TR-340
Specifica
Specifica
| Product Type | Single-Unit Charging Station |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provides easy-to-use interface between all TR-300 batteries and all TR-900 series power supplies |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Versaflo™ TR-300 and Speedglas™ TR-300 PAPR Systems |
| Modello | TR-340 |
| N. di porte | One |
| Quantità | 1 Case |