Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit Accessories
For use with 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus
Marca: 3M™ 7000001897
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
- Test kits and accessories designed to help your organization meet OSHA fit testing requirements for respirators
- The products can be used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter
- 3M Catalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
Specifica
Nebulizer | |
Qualitative Fit Test Apparatus FT10 and FT30 | |
3/Cs. |
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter | |
FT-13 |