Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera ad aggancio rapido serie 6500 comodo e robusto
Click to view available options
Size:
Small
medio
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resilient silicone faceseal offers extended facepiece life even in high-heat environments
- Quick latch design eliminates need to remove a hardhat or faceshield when lowering or raising the mask
- Sleek, low-profile design
- Special valve cover helps to direct exhaled breath and moisture downward
- 3M’s proprietary Cool Flow™ Valve helps to make breathing easier by reducing heat and moisture
- Fits securely and comfortably on the head
- Compatible with all 3M™ bayonet-style filters and cartridges:
- 6000 Series Cartridges
- 2000, 2200, 7000 or 5000 Series Filters
Specifica
Specifica
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
| Certifications (OSHA) | OSHA 29 CFR Part 1920.134 |
| Tipo di collegamento | A baionetta |
| Colore | Gray, Teal |
| Product Type | Half-Mask Respirator |
| Size | Small |
| Facepiece Material | Silicone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Manutenzione della struttura, smerigliatura, funzionamento dei macchinari, sabbiatura, saldatura, demolizione, assemblaggio, pulizia |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Line Compressed Air System SA Series, 3M™ 6000 Series cartridges and 2000, 2200, 7000 or 5000 Series filters |
| Include | Quick Latch |
| Vedi altri risultati |