Learn More
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visor Cover for Large S-Series Hood and Headcovers
Peel-off visor cover protects hoods and head covers from contaminants and scratches. For use with large assemblies only.
Marca:  3M™ 7000042683
26.58 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15759017
  • 43.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transparent covering to hood
  • Protect from contaminants and scratches
  • 3M Catalog# S-920L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Lens Cover
Protects Visor From Contaminants and Scratches
S-920 L
Reusable
Large
Large Headcovers and Hoods, S133L, S133LB, S333L, S433L, S533L