Learn More
3M™ Tubi di respirazione Versaflo™ serie BT
Consente di collegare un casco Versaflo con un'unità di ventilazione Versaflo
Marca: 3M™ 7100006955
61.00 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24120kg
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
- QRS (Quick Release Swivel) breathing tubes allow fast and easy connection
- Meets higher respiratory performance requirements with 3M™ headtops
- Special flame-resistant sleeve lengthens life of tube and protects it from flying sparks
- Disposable breathing tube cover is available to help cleaning and decontamination operations
- 3M Catalog# BT-30
Specifica
Tubo di respirazione a lunghezza variabile | |
Assemblaggio, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura | |
Casco e unità di ventilazione Versaflo™ | |
BT-30 |