Learn More
3M™ Versaflo™ M-400 Series PAPR Outer Shroud
Outer shrouds are replacement parts for use with M-400 helmets.
Marca:  3M™ 7100137850
162.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15700078
  • 234.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The M-446 Outer Shroud is a comfortable, low-linting outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
  • Made from Nomex, the M-447 Outer Shroud is a flame resistant outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
  • Made from Cordura Nylon, the M-448 Outer Shroud is a high durability outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
  • 3M Catalog# M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1,000
Outer Shroud
M-400 helmet
Flame Resistant
Nomex
Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding
M-447