Learn More
3M™ Versaflo M-Series PARP Visor Replacement Parts
The M-920 Visor Frame Assembly is a replacement part for 3M™ Versaflo M-Series products.
Marca: 3M™ 7100064616
52.13 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Includes two M-919 Visor Frame buttons.Specifica
Visor Frame Assembly | |
Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding | |
M-series parp | |
Two M-919 visor frame buttons |