Learn More
3M™ Versaflo™ TR-Series PAPR Belts
For use with TR-300 Series PAPR systems.
43.00€ - 112.00€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Product Type | Belt |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tr-300 Versaflo™ and Speedglas™ Powered Air Purifying Respirator |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11783906
|
3M™
7100006958 |
Polyester | 72.8 in. | 185 cm | Standard Duty Work Environment |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11793906
|
3M™
7000103972 |
Leather | 51.9 in. | 132 cm | Ideal for Where Hot Particles May be Present |
94.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11703916
|
3M™
7000103973 |
Vinyl | 62.2 in. | 158 cm | Heavy Duty Work Environment |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- The TR-325 is a economical, easy-to-use web belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
- The TR-326 is a durable leather belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR and the Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
- The TR-327 is a comfortable, easy-to-clean vinyl belt for use with the 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
- 3M Catalog# TR-325 , 3M Catalog# TR-326 , 3M Catalog# TR-327
Specifica
Reusable | |
Belt | |
Tr-300 Versaflo™ and Speedglas™ Powered Air Purifying Respirator |