Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10366664
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 102432-03-1
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
InChI Key PYVCQHSLEIAQET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11126983
IUPAC Name 4-(imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%