Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 97% |