Learn More
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 193.24 |
Percent Purity | 95% |