Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Codice prodotto. 10552764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 10552764
Marca: Thermo Scientific Chemicals 401260010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-73-4
Formula molecolare C18H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 375.38
Numero MDL MFCD00038130
InChI Key MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC Name sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Colore Ochre to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 9955
Peso formulazione 375.38
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.