Learn More
4,4'-Azodianiline, 95%
Codice prodotto. 10762202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10762202
Marca: Thermo Scientific Acros 401580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 538-41-0
Formula molecolare C12H12N4
Molecular Weight (g/mol) 212.26
Numero MDL MFCD00041892
InChI Key KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 4'-Azodianiline
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 245°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2979
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,very soluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Azodianiline
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.