Learn More
4-(4-chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723633
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 175203-08-4
Formula molecolare C10H7ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 222.69
Numero MDL MFCD00174262
InChI Key TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
PubChem CID 2735805
IUPAC Name 6-(4-chlorophenyl)-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.7
Percent Purity 97%