Learn More
4,4'-Difluorobiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11318115
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11318115
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08361.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 398-23-2
Formula molecolare C12H8F2
Molecular Weight (g/mol) 190.193
Numero MDL MFCD00000349
InChI Key PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
PubChem CID 9811
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 4,4'-Difluorobiphenyl
Punto di fusione 87°C to 89°C
Punti di ebollizione 254°C to 255°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3152
Beilstein 2044699
Indice di Merck 14,3149
Peso formulazione 190.19
Percent Purity 99%