Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, 98%
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Orange |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 2.5 g |
Peso formulazione | 291.27 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt