Learn More
4,4'-Dithiodipyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10478530
4,4'-Dithiodipyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10478530
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10478530
Marca: Thermo Scientific Acros 162240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2645-22-9
Formula molecolare C10H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD00006423
InChI Key UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 75846
ChEBI CHEBI:41814
IUPAC Name 4-(pyridin-4-yldisulfanyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dithiodipyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 79°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)S-S(C5H4N)
Quantità 5 g
Beilstein 21, II, 35
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464717 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2024 Catalog Number162240250,162240010,162240050
Numero di lottoA0453066 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2023 Catalog Number162240250,162240010,162240050
Numero di lottoA0449784 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/02/2023 Catalog Number
Numero di lottoA0398314 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number162240250,162240010,162240050
Numero di lottoA0388035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number162240250,162240010,162240050
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4,4'-Dithiodipyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals >