Learn More
4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10012264
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 869901-24-6
Formula molecolare C21H38N2OSn
Molecular Weight (g/mol) 453.258
Numero MDL MFCD08271894
InChI Key LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
PubChem CID 18525739
IUPAC Name tributyl-(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 453.25
Percent Purity 95%