Learn More
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulfide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17565525
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 101-59-7
Formula molecolare C12H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 246.28
Numero MDL MFCD00007881
InChI Key ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Specifica
Vettore alfa AMINONITRODIPHENYLSULFIDE
Materiale o nome chimico 4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulfide
Punto di fusione 141°C to 145°C
Colore Light yellow to brown
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio ≥97.5% (Titration with HClO4)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NC6H4SC6H4NO2
Quantità 1 g
Beilstein 13-534
Forma fisica Crystalline Powder