Learn More
4'-Aminoacetanilide, 95%
Codice prodotto. 10219550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10219550
Marca: Thermo Scientific Acros 400600250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-80-5 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-80-5
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00007853
InChI Key CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
PubChem CID 31230
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Aminoacetanilide
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 159.0°C to 165.0°C
Colore Brown to Pink
Punti di ebollizione 267.0°C
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NHCOCH3C6H4NH2
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 405
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,freely soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Aminoacetanilide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .