Learn More
4-Aminophenethyl alcohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10517362
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-10-9
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00007922
InChI Key QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenethyl alcohol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 108.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare NH2C6H4(CH2)2OH
Quantità 100 g
Beilstein 13,I,242
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminophenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.