Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11405107
Click to view available options
Quantità:
25g
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylphenol
CAS 101-53-1
Punti di ebollizione 320°C to 322°C
Formula molecolare C13H12O
Numero MDL MFCD00002384
Quantità 25g
Beilstein 1449572
Indice di Merck 14,1143
Sinonimo p-benzylphenol, fesiasept, 4-hydroxydiphenylmethane, 4-hydroxyditane, 4-phenylmethyl phenol, phenol, 4-phenylmethyl, p-hydroxydiphenyl methane, alpha-phenyl-p-cresol, p-hydroxydiphenylmethane, 4-benzyl-phenol
InChI Key HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)O
IUPAC Name 4-benzylphenol
Molecular Weight (g/mol) 184.238
PubChem CID 7563
Peso formulazione 184.24
Percent Purity ≥98%