Learn More
4-Bromo-1,3-benzodioxole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10232972
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 6698-13-1
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.019
Numero MDL MFCD02681890
InChI Key VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776189
IUPAC Name 4-bromo-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 97%