Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15495405
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15495405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58746.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorobenzylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Formula molecolare C7H5Br2FZn
Numero MDL MFCD13152553
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 333.3