Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
67.10€ - 213.00€
Identificatori chimici
CAS | 875-51-4 |
---|---|
Formula molecolare | C6H5BrN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 217.02 |
Numero MDL | MFCD00041312 |
InChI Key | ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline |
PubChem CID | 70132 |
IUPAC Name | 4-bromo-2-nitroaniline |
SMILES | NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11421050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25468.14 |
25 g |
67.10€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11431050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25468.22 |
100 g |
213.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
875-51-4 | |
217.02 | |
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N | |
70132 | |
NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
C6H5BrN2O2 | |
MFCD00041312 | |
benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline | |
4-bromo-2-nitroaniline |
Specifica
4-Bromo-2-nitroaniline | |
111°C to 114°C | |
MFCD00041312 | |
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-nitroaniline | |
70132 | |
98% |
875-51-4 | |
C6H5BrN2O2 | |
benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline | |
NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O | |
217.02 | |
217.02 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : BW9370000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only