Learn More
4'-Bromoacetanilide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13428418
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-88-8
Formula molecolare C8H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 214.06
Numero MDL MFCD00000092
InChI Key MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC Name N-(4-bromophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4′-Bromoacetanilide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 166.0°C to 170.0°C
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4Br
Quantità 500 g
Beilstein 12,642
Indice di Merck 15,1406
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,soluble in benzene,chloroform and ethyl acetate,moderately soluble in alcohol
Peso formulazione 214.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Bromoacetanilide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.