Learn More
4'-Bromoacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10509810
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-90-1
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.05
Numero MDL MFCD00000105
InChI Key WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromoacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 52°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H4COCH3
Quantità 25 g
Beilstein 07,283
Indice di Merck 15,141
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4''-Bromoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.