Learn More
4-Bromobenzylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15435395
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15435395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58662.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115055-85-1 | C7H6Br2Zn | 315.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 115055-85-1
Densità 1.015
Formula molecolare C7H6Br2Zn
Numero MDL MFCD01311435
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide
InChI Key HJQDBIKHGQSYJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC Name zinc(2+) (4-bromophenyl)methanide bromide
Molecular Weight (g/mol) 315.31
PubChem CID 57346859
Peso formulazione 315.31