Learn More
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 179.06 |
Percent Purity | 97% |