Learn More
4-Bromophenyl isocyanate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10380594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10380594
Marca: Thermo Scientific Acros 221130500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2493-02-9
Formula molecolare C7H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD00002022
InChI Key CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenyl isocyanate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Colore White to Beige
Densità 109g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4NCO
Quantità 50 g
Beilstein 12, 647
Indice di Merck 15, 1441
Sinonimo disulfoton sulfone, disyston sulfone, disulfoton-sulfone, unii-9a9m9083nl, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl thiothionophosphate, phosphorodithioic acid, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonyl ethyl ester, ethanethiol, 2-ethylsulfonyl-, s-ester with o,o-diethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonylethyl thionophosphate, o,o-diethyl-s-2-ethylsulfonylethyl phosphorodithioate
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC Name diethoxy-(2-ethylsulfonylethylsulfanyl)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
PubChem CID 17241
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid