Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392609
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11392609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26682.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886501-02-6
Formula molecolare C9H6ClF3O3
Molecular Weight (g/mol) 254.589
Numero MDL MFCD06660251
InChI Key JLISEZFNOVSYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 17750699
IUPAC Name 2-[4-chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto di fusione 61°C to 63°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 254.59
Percent Purity 97%