Learn More
4-Chlorobenzyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10697112
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-83-6
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.03
Numero MDL MFCD00000914
InChI Key JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC Name 1-chloro-4-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzyl chloride
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27°C to 28°C
Colore Colorless to White
Punti di ebollizione 221°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4CH2Cl
Quantità 5 g
Beilstein 05, 308
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid