Learn More
4-Chlorophenol, 99%
Descrizione
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
Solubility
Soluble in water (27g/L).
Notes
Air sensitive. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenol |
| Punto di fusione | 39°C to 43°C |
| Densità | 1.306 |
| Punti di ebollizione | 217°C to 220°C |
| Punto d'infiammabilità | 115°C (239°F) |
| Odore | Phenol-like |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2020 |
| Beilstein | 507004 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Chlorophenol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-Chlorophenol