Learn More
4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2799138 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10699414
Marca: Thermo Scientific Acros 377251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-77-8, 109-99-9, 108-88-3
Formula molecolare C6H4BrClMg
Molecular Weight (g/mol) 215.76
Numero MDL MFCD00009926
InChI Key CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Colore Yellowish-green solution
CAS min. % 21.58, 76.27
CAS max % 23.73, 78.42
Formula lineare Cl(C6H6)MgBr
Concentrazione 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC Name bromo(4-chlorophenyl)magnesium
Peso formulazione 215.76
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.9M solution in THF/toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.