Learn More
4-Cyanopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11906291
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-48-1
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00006417
InChI Key GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC Name pyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanopyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77°C to 81°C
Colore White
Punti di ebollizione 196°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C5H4N)CN
Quantità 2.5 kg
Beilstein 22,46
Informazioni di solubilità Solubility in water: 32g/L (16°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.