Learn More
4-Ethoxyphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10055720
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
622-62-8
C8H10O2
138.17
MFCD00002334
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
12150
4-ethoxyphenol
CCOC1=CC=C(C=C1)O
622-62-8
C8H10O2
138.17
MFCD00002334
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
12150
4-ethoxyphenol
CCOC1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 67°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 131°C (9.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether,soluble in chloroform
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethoxyphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.