Learn More
4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10821681
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 82297-89-0, 109-99-9
CAS min. % 8.53, 87.21
CAS max % 12.79, 91.48
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0010g/mL
Punto d'infiammabilità −26°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H6BrFMg
Formula lineare F(CH3)C6H3MgBr
Numero MDL MFCD00075303
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.001
Sinonimo 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI Key OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-2-methylbenzene-4-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778169
Peso formulazione 213.33
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.