Learn More
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine, Technical Grade, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509691
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
113269-06-0
C6H6FN3O2
171.131
QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
3782733
4-fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
113269-06-0
C6H6FN3O2
171.131
QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
3782733
4-fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Peso formulazione 171.13
Percent Purity Tech.
Grado Technical