Learn More
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10152290
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-88-2
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 194.60
Numero MDL MFCD00007438
InChI Key BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
IUPAC Name 4-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 34°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 95°C to 96°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare FC6H4SO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 11, 53
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.