Learn More
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576694
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 103360-04-9
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.631
Numero MDL MFCD01631930
InChI Key UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 95%