Learn More
4'-Hydroxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448490
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
99-93-4
C8H8O2
136.15
MFCD00002359
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
7469
CHEBI:28032
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
99-93-4
C8H8O2
136.15
MFCD00002359
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
7469
CHEBI:28032
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxyacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 111°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 147°C to 148°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 166°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 08, 87
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (22°C)
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.