Learn More
4-Iodophenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11455523
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, and polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as antiseptics and disinfectants, pharmaceutical intermediates, polarizing films for liquid crystal display (LCD) chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive, store in dark. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-38-5
Formula molecolare C6H5IO
Molecular Weight (g/mol) 220.01
Numero MDL MFCD00002327
InChI Key VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC Name 4-iodophenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenol
Punto di fusione 91°C to 95°C
Punti di ebollizione 138°C (5 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1904544
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,5036
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 220.01
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Iodophenol