Learn More
4-Methoxy-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11323726
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-50-1
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
Numero MDL MFCD00007735
InChI Key CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
IUPAC Name 4-methoxy-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-methylaniline
Punto di fusione 13°C to 14°C
Densità 1.065
Punti di ebollizione 248°C to 249°C
Punto d'infiammabilità 124°C (255°F)
Indice di rifrazione 1.5685
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 774727
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%