Learn More
4-Methoxybenzenethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
62.80€ - 210.00€
Identificatori chimici
CAS | 696-63-9 |
---|---|
Formula molecolare | C7H8OS |
Molecular Weight (g/mol) | 140.2 |
Numero MDL | MFCD00004849 |
InChI Key | NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol |
PubChem CID | 12765 |
IUPAC Name | 4-methoxybenzenethiol |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10448110
|
Thermo Scientific Acros
149150050 |
5 mL | Glass bottle |
62.80€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10615392
|
Thermo Scientific Acros
149150250 |
25 mL | Glass bottle |
210.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
696-63-9 | |
140.2 | |
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N | |
12765 | |
COC1=CC=C(C=C1)S |
C7H8OS | |
MFCD00004849 | |
4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol | |
4-methoxybenzenethiol |
Specifica
4-Methoxybenzenethiol | |
696-63-9 | |
100.0 | |
1.1400g/mL | |
96°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3OC6H4SH | |
MFCD00004849 | |
1.14 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether,benzene,,chloroform | |
COC1=CC=C(C=C1)S | |
140.2 | |
140.2 | |
Liquid |
98% | |
97.5 | |
Colorless to Yellow | |
228.0°C | |
Authentic | |
C7H8OS | |
1.5821 to 1.5841 | |
06, 859 | |
4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol | |
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-methoxybenzenethiol | |
12765 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 211-799-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DC1800000
- 4-Methoxybenzenethiol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only