Learn More
4-Methoxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413017
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
Solubility
Soluble in water, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Incompatible with oxidizing agent, acids, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-13-5
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00004653
InChI Key MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzyl alcohol
Punto di fusione 22°C to 25°C
Densità 1.11
Punti di ebollizione 259°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.545
Quantità 500 g
Beilstein 636654
Indice di Merck 14,604
Informazioni di solubilità Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methoxybenzyl alcohol