Learn More
4-Methoxyphenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15485395
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15485395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58690.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is an organometallic compounds are widely used as intermediates in organic synthesis.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong ba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylzinc iodide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 254454-47-2
Densità 1.006
Formula molecolare C7H7IOZn
Numero MDL MFCD01311444
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 8478508
Sensibilità Air and light sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion anisole iodide
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key JVJFRVJNFBRNFW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+2].[I-]
IUPAC Name zinc;methoxybenzene;iodide
Molecular Weight (g/mol) 299.416
PubChem CID 57376277
Peso formulazione 299.42