Learn More
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11985981
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103986-53-4
Formula molecolare C11H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 186.02
Numero MDL MFCD01632204
InChI Key JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC Name (4-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224°C to 228°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 10 g
Peso formulazione 186.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.