Learn More
4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10494163
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 216955-61-2
Formula molecolare C15H22N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 326.41
Numero MDL MFCD06659070
InChI Key XDKKXEMKXSGKOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-butyl 4-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidin-1-carboxylate, 4-methyl-2-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperidin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795533
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-methyl-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 326.41
Percent Purity 97%