Learn More
4-Methyl-2-pentanol, 99+%
Codice prodotto. 10155303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5mL
Codice prodotto. 10155303
Marca: Thermo Scientific Acros 149380100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-11-2
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00004550
InChI Key WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC Name 4-methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -90.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 10 L
Beilstein 01, 410
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.