Learn More
4-Methyl-2-pentanone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10087460 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10087460
Marca: JT Baker 8049.1000
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(C)=O
Specifica
Punto di fusione -84°C
Colore Max. 15 (APHA)
Aspetto Clear
Densità 0.801 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 117.4°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 16°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.002%
Acqua max. 0.1%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.